3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3910-1G D3910-5G
TCIAD3910-1GEA 58 EUR
TCIAD3910-1G TCIAD3910-5G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C4HBr2NO2
Número MDL: MFCD00185696
Núm. CAS: 1122-10-7
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %