Diisobutyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fumaric Acid Diisobutyl Ester
D3915-25G D3915-500G
TCIAD3915-25GEA 16 EUR
TCIAD3915-25G TCIAD3915-500G
Diisobutyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Diisobutyl fumarate
Formula: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00152430
Núm. CAS: 7283-69-4
EINECS: 230-706-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %