Diisopropyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3916-25G D3916-500G
TCIAD3916-25GEA 16 EUR
TCIAD3916-25G TCIAD3916-500G
Diisopropyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Diisopropyl fumarate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de fusión: 2°C
Número MDL: MFCD00545172
Núm. CAS: 7283-70-7
EINECS: 230-707-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %