4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
D3919-1G D3919-5G D3919-25G
TCIAD3919-1GEA 57 EUR
TCIAD3919-1G TCIAD3919-5G TCIAD3919-25G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313.98 g/mol
Número MDL: MFCD00667763
Núm. CAS: 18511-71-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C