Disodium pamidronate, hidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pamidronate disodium, Pamidronic acid disodium salt, Disodium 3-Amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonate, Sodium (3-amino-1-hydroxypropane-1,1-diyl)bis(hydrogen phosphonate)
D3921-1G D3921-100MG
TCIAD3921-1GEA 383 EUR
TCIAD3921-1G TCIAD3921-100MG
Disodium pamidronate, hidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Disodium pamidronate
Formula: C₃H₉NNa₂O₇P₂·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11045314
Núm. CAS: 57248-88-1
EINECS: 260-647-1
Índice Merck: 14,07003
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 25.0 %