1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3926-200MG D3926-1G
TCIAD3926-200MGEA 48 EUR
TCIAD3926-200MG TCIAD3926-1G
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formula: C₄₄H₈₈NO₈P
Pto. de fusión: 236°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036905
Núm. CAS: 816-94-4
EINECS: 212-440-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=2、CHCl3)