3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3928-1G D3928-5G
TCIAD3928-1GEA 147 EUR
TCIAD3928-1G TCIAD3928-5G
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (por GC)
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₃₀S₂
MW: 334,58 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15072161
Núm. CAS: 135926-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %