meso-1,2-Diphenylethylenediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: meso-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine
D3930-1G D3930-5G
TCIAD3930-1GEA 74 EUR
TCIAD3930-1G TCIAD3930-5G
meso-1,2-Diphenylethylenediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
meso-1,2-Diphenylethylenediamine
Formula: C₁₄H₁₆N₂
Número MDL: MFCD00274328
Núm. CAS: 951-87-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C