2,7-Dibromocarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
D3932-1G D3932-5G
TCIAD3932-1GEA 22 EUR
TCIAD3932-1G TCIAD3932-5G
2,7-Dibromocarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,7-Dibromocarbazole
Formula: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Número MDL: MFCD09033507
Núm. CAS: 136630-39-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C