2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3933-25G
D3933-5G
TCIAD3933-25GEA
163
EUR
TCIAD3933-25G
TCIAD3933-5G
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Formula:
C₂₅H₃₂Br₂ |
Número MDL:
MFCD03427215 Núm. CAS: 189367-54-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |