2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
D3934-25G D3934-5G
TCIAD3934-25GEA 200 EUR
TCIAD3934-25G TCIAD3934-5G
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene
Formula: C₂₉H₄₀Br₂
MW: 548,45 g/mol
Número MDL: MFCD03427216
Núm. CAS: 198964-46-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C