3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Dibromo-5,5-bis(trimethylsilyl)-2,2-bithiophene
D3941-1G D3941-5G
TCIAD3941-1GEA 96 EUR
TCIAD3941-1G TCIAD3941-5G
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene
Formula: C₁₄H₂₀Br₂S₂Si₂
Número MDL: MFCD16621088
Núm. CAS: 207742-50-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C