N,N'-Ditridecyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: PTCDI-C13
D3947-200MG D3947-1G
TCIAD3947-200MGEA 39 EUR
TCIAD3947-200MG TCIAD3947-1G
N,N'-Ditridecyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Ditridecyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formula: C₅₀H₆₂N₂O₄
MW: 755,06 g/mol
Número MDL: MFCD00134587
Núm. CAS: 95689-92-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %