Dimetilamina ∼10% ∼2 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
D3948-100ML D3948-500ML
TCIAD3948-100MLEA 25 EUR
TCIAD3948-100ML TCIAD3948-500ML
Dimetilamina ∼10% ∼2 mol/L in THF
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: 6.9
Pto. de fusión: -92.8
Densidad: 0.938
Pto. de inflamación: –36°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591071a46f38e2b2783959cf617e8bc47fca4171&vid=8a5ff121266c9d930ddc5b32209cd076aa475b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 12.0 w/w%