1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
D3949-1G D3949-5G
TCIAD3949-1GEA 59 EUR
TCIAD3949-1G TCIAD3949-5G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (por GC)
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 71°C
Número MDL: MFCD00115180
Núm. CAS: 55314-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %