3,6-Di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
D3952-1G D3952-5G
TCIAD3952-1GEA 31 EUR
TCIAD3952-1G TCIAD3952-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formula: C₂₀H₂₅N
MW: 279,43 g/mol
Número MDL: MFCD03425849
Núm. CAS: 37500-95-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C