2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3954-1G D3954-5G
TCIAD3954-1GEA 159 EUR
TCIAD3954-1G TCIAD3954-5G
2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formula: C₁₀H₄Br₂S₂
MW: 348,07 g/mol
Núm. CAS: 909280-97-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %