2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3955-1G
D3955-5G
TCIAD3955-1GEA
164
EUR
TCIAD3955-1G
TCIAD3955-5G
2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid
Formula:
C₈H₈O₅ |
Número MDL:
MFCD18252872 Núm. CAS: 487-66-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |