4,5-Difluorophthalonitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3963-1G D3963-5G
TCIAD3963-1GEA 94 EUR
TCIAD3963-1G TCIAD3963-5G
4,5-Difluorophthalonitrile ≥95.0% (por GC)
4,5-Difluorophthalonitrile
Formula: C₈H₂F₂N₂
Número MDL: MFCD00061281
Núm. CAS: 134450-56-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C