3,6-Di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D3969-1G D3969-5G
TCIAD3969-1GEA 67 EUR
TCIAD3969-1G TCIAD3969-5G
3,6-Di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,6-Di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Formula: C₁₄H₈N₂O₂S₂
Número MDL: MFCD20257907
Núm. CAS: 850583-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %