5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5,5'-Diallylbiphenyl-2,2'-diol, 5,5'-Diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, Magnolol
D3971-200MG D3971-1G
TCIAD3971-200MGEA 48 EUR
TCIAD3971-200MG TCIAD3971-1G
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (por GC)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Formula: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016658
Núm. CAS: 528-43-8
Índice Merck: 14,05697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C