4-(Dimethylamino)butyraldehyde diethyl acetal ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
D3973-25G D3973-5G
TCIAD3973-25GEA 69 EUR
TCIAD3973-25G TCIAD3973-5G
4-(Dimethylamino)butyraldehyde diethyl acetal ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimethylamino)butyraldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₀H₂₃NO₂
MW: 189.30 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671479
Núm. CAS: 1116-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57e42b611cd06e905f1a754e1fbb029d6741f317&vid=57e42b611cd06e905f1a754e1fbb029d6741f317&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %