9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,10-Di(naphthalen-1-yl)anthracene
D3975-1G D3975-5G
TCIAD3975-1GEA 75 EUR
TCIAD3975-1G TCIAD3975-5G
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene
Formula: C₃₄H₂₂
MW: 430.55 g/mol
Pto. de fusión: 360°C
Número MDL: MFCD04222155
Núm. CAS: 26979-27-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (total of isomer)