4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D3979-25G D3979-5G
TCIAD3979-25GEA 132 EUR
TCIAD3979-25G TCIAD3979-5G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
Número MDL: MFCD01313310
Núm. CAS: 106266-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %