Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3981-1G D3981-5G
TCIAD3981-1GEA 204 EUR
TCIAD3981-1G TCIAD3981-5G
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate
Formula: C₅H₉O₃PS₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 133113-76-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %