4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Rhein, Rhubarb Yellow, Cassic Acid, 4,5-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
D3986-1G D3986-200MG
TCIAD3986-1GEA 57 EUR
TCIAD3986-1G TCIAD3986-200MG
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₈O₆
MW: 284,22 g/mol
Pto. de fusión: 321°C
Número MDL: MFCD00009618
Núm. CAS: 478-43-3
EINECS: 207-521-4
Índice Merck: 14,08176
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %