2,2-Dimethylbutyryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

D3987-25G D3987-100G
TCIAD3987-25GEA 38 EUR
TCIAD3987-25G TCIAD3987-100G
2,2-Dimethylbutyryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Dimethylbutyryl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD03093071
Núm. CAS: 5856-77-9
EINECS: 227-478-5
UN: 2920
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR