6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3988-1G D3988-5G D3988-25G
TCIAD3988-1GEA 86 EUR
TCIAD3988-1G TCIAD3988-5G TCIAD3988-25G
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (por GC)
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂
Número MDL: MFCD00234587
Núm. CAS: 49669-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C