5,6-Dimethoxy-2-(4-piperidinylmethyl)-1-indanone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D3997-1G
D3997-5G
TCIAD3997-1GEA
65
EUR
TCIAD3997-1G
TCIAD3997-5G
5,6-Dimethoxy-2-(4-piperidinylmethyl)-1-indanone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5,6-Dimethoxy-2-(4-piperidinylmethyl)-1-indanone hydrochloride
Formula:
C₁₇H₂₄ClNO₃ Pto. de fusión: 250°C |
Número MDL:
MFCD09033179 Núm. CAS: 120013-39-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |