2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3998-1G
D3998-5G
TCIAD3998-1GEA
65
EUR
TCIAD3998-1G
TCIAD3998-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formula:
C₅H₇N₃O₂ MW: 141,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD20257908 Núm. CAS: 1898-72-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |