Daphnetin ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7,8-Dihydroxy-2H-chromen-2-one, 7,8-Dihydroxycoumarin
D4001-1G D4001-5G
TCIAD4001-1GEA 138 EUR
TCIAD4001-1G TCIAD4001-5G
Daphnetin ≥90.0% (by HPLC)
Daphnetin
Formula: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Pto. de fusión: 256°C
Número MDL: MFCD00016977
Núm. CAS: 486-35-1
EINECS: 207-632-8
Índice Merck: 14,02817
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %