1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4004-25G D4004-5G
TCIAD4004-25GEA 95 EUR
TCIAD4004-25G TCIAD4004-5G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona ≥98.0% (por GC)
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona
Formula: Br₂HCC(O)CF₃
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD00041362
Núm. CAS: 431-67-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %