3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-[3-(Dimethylamino)-1-hydroxypropyl]thiophene
D4009-1G
D4009-5G
TCIAD4009-1GEA
59
EUR
TCIAD4009-1G
TCIAD4009-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
Formula:
C₉H₁₅NOS MW: 185,29 g/mol |
Número MDL:
MFCD09701963 Núm. CAS: 13636-02-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |