(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4010-1G D4010-5G
TCIAD4010-1GEA 16 EUR
TCIAD4010-1G TCIAD4010-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine
Formula: C₉H₁₅NOS
Número MDL: MFCD07782107
Núm. CAS: 132335-44-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -8.0 deg (C=1, methanol)