Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
D4012-25G
D4012-5G
TCIAD4012-25GEA
313
EUR
TCIAD4012-25G
TCIAD4012-5G
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate
Formula:
C₁₂H₁₇NO₄ MW: 239,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005218 Núm. CAS: 2436-79-5 EINECS: 219-431-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |