1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4016-1G D4016-5G
TCIAD4016-1GEA 75 EUR
TCIAD4016-1G TCIAD4016-5G
1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,1-Dimethylpiperidinium chloride
Formula: C₇H₁₆ClN
Número MDL: MFCD00055543
Núm. CAS: 24307-26-4
EINECS: 246-147-6
Índice Merck: 14,05857
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %