Di(N-succinimidyl) sebacate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester, Di(N-succinimidyl) Decanedioate, Sebacic acid Di(N-succinimidyl) ester, Decanedioic acid Di(N-succinimidyl) ester, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) decanedioate
D4019-1G
D4019-5G
TCIAD4019-1GEA
51
EUR
TCIAD4019-1G
TCIAD4019-5G
Di(N-succinimidyl) sebacate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Di(N-succinimidyl) sebacate
Formula:
C₁₈H₂₄N₂O₈ MW: 396.40 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00216005 Núm. CAS: 23024-29-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 167.0 to 171.0 deg-C |