2,5-Dibromoselenophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4028-1G D4028-5G
TCIAD4028-1GEA 97 EUR
TCIAD4028-1G TCIAD4028-5G
2,5-Dibromoselenophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromoselenophene
Formula: C₄H₂Br₂Se
Pto. Ebullición: 104°C
Densidad: 2,50
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1755-36-8
UN: 3440
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %