3,4-Diaminofurazan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4030-1G
D4030-5G
TCIAD4030-1GEA
70
EUR
TCIAD4030-1G
TCIAD4030-5G
3,4-Diaminofurazan ≥98.0% (por GC)
3,4-Diaminofurazan
Formula:
C₂H₄N₄O |
Número MDL:
MFCD00138084 Núm. CAS: 17220-38-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |