Dietilentriamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,5-Diamino-3-azopentano
A11033.0F
A11033.AE
A11033.AP
A11033.0FEA
143
EUR
A11033.0F
A11033.AE
A11033.AP
Dietilentriamina 99%
Dietilentriamina
Purity: 99%
CAS No.: 111-40-0
Molecular Formula: C4H13N3
Formula Weight: 103.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4830
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 200-204°
Beilstein Reference: 605314
UN No.: 2079
MDL No.: MFCD00008171
Formula:
C₄H₁₃N₃ Pto. Ebullición: 200…204 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 0,952 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008171 Núm. CAS: 111-40-0 EINECS: 203-865-4 UN: 2079 ADR: 8,II |