3,5-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4038-1G D4038-5G
TCIAD4038-1GEA 26 EUR
TCIAD4038-1G TCIAD4038-5G
3,5-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3,5-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 7°C
Número MDL: MFCD03412222
Núm. CAS: 71902-33-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %