2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4045-25G D4045-5G
TCIAD4045-25GEA 135 EUR
TCIAD4045-25G TCIAD4045-5G
2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,5-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,97 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD00673131
Núm. CAS: 22536-67-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C