2,6-Dichlorocinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4048-5G D4048-25G
TCIAD4048-5GEA 24 EUR
TCIAD4048-5G TCIAD4048-25G
2,6-Dichlorocinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dichlorocinnamic acid
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Número MDL: MFCD00004374
Núm. CAS: 5345-89-1
EINECS: 226-301-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C