5,5''-Dibromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,5-Bis(5-bromo-2-thienyl)thiophene
D4050-1G
D4050-5G
TCIAD4050-1GEA
134
EUR
TCIAD4050-1G
TCIAD4050-5G
5,5''-Dibromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (por GC)
5,5''-Dibromo-2,2':5',2''-terthiophene
Formula:
C₁₂H₆Br₂S₃ MW: 406,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00219109 Núm. CAS: 98057-08-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...