9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
D4055-5G D4055-1G
TCIAD4055-5GEA 74 EUR
TCIAD4055-5G TCIAD4055-1G
9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (por GC)
9,9-Dimethylxanthene
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00134434
Núm. CAS: 19814-75-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %