5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
D4056-1G D4056-5G
TCIAD4056-1GEA 49 EUR
TCIAD4056-1G TCIAD4056-5G
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (por GC)
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formula: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299,9700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01651770
Núm. CAS: 174508-31-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C