2,5-Dibromo-4-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-4-metilpiridina
D4058-1G D4058-5G
TCIAD4058-1GEA 21 EUR
TCIAD4058-1G TCIAD4058-5G
2,5-Dibromo-4-picolina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-4-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Número MDL: MFCD00234955
Núm. CAS: 3430-26-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C