3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dichloropicolinonitrile, 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
D4059-1G D4059-5G
TCIAD4059-1GEA 16 EUR
TCIAD4059-1G TCIAD4059-5G
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Número MDL: MFCD03788758
Núm. CAS: 85331-33-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C