Diacerein ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D4061-1G D4061-5G
TCIAD4061-1GEA 61 EUR
TCIAD4061-1G TCIAD4061-5G
Diacerein ≥98.0% (by HPLC)
Diacerein
Formula: C₁₉H₁₂O₈
Número MDL: MFCD00468030
Núm. CAS: 13739-02-1
EINECS: 237-310-2
Índice Merck: 14,02960
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C