4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
D4062-5G D4062-25G
TCIAD4062-5GEA 83 EUR
TCIAD4062-5G TCIAD4062-25G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formula: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,94 g/mol
Número MDL: MFCD00795598
Núm. CAS: 49764-63-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %